Learn More
Bel-Art™ Cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™
Fabricadas con plástico de poliestireno. Las cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra.
Marca:  Bel-Art™ H36942-0000
208.74 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.07000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11378733
  • 273.00€ / paquete de 200
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricadas con plástico de poliestireno.Las cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra.
  • Envasadas individualmente, esterilizadas con radiación gamma y estampadas para un seguimiento preciso del lote, además de suministrarse con un certificado de procesamiento para esterilización
  • Materiales con certificación de la FDA; seguros para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos
  • El mango largo llega fácilmente a tarros, botellas y áreas confinadas, y minimiza el potencial de contacto personal con el material muestreado
  • Longitud total de 17,8 cm (7 pulg.)
Especificaciones
Especificaciones
Cuchara para muestras
Certificado de esterilización
2,46 mL
Estériles
FDA
200/caja
7 in
0,98 in
Poliestireno
Largo
Blanco
Diseñado para reunir pequeñas cantidades de material de muestra
17,8 x 2,5 cm
17,8 cm
2,5 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions