Learn More
Seward™ Bolsas estériles Stomacher™ Modelo 3500
La gama de bolsas Stomacher™ se ha diseñado para satisfacer todas las aplicaciones, desde la mezcla de muestras, la filtración y el almacenamiento, incluidas las bolsas diseñadas para mezclas extensas y muestras pequeñas para aplicaciones de ciencias de la vida.
Marca: Seward™ BA6042
Detalles adicionales : Peso : 5.12000kg
Descripción
- Fabricada con LDPE virgen extruido granulado de alta calidad de uso alimentario con un grosor de película de hasta 65 µm
- Diseñado para resistir mezclas extensivas sin desgarros ni perforaciones
- Ofrece una opción asequible para la preparación de muestras sin riesgo de contaminación cruzada entre muestras
- Todas las bolsas son estériles irradiadas; el certificado de irradiación está disponible bajo petición
- Diseñada para la homogeneización combinada de muestras diluyentes para la mayoría de las aplicaciones
Especificaciones
Grosor de 65 micrómetros | |
Homogeneización combinada de muestras diluyentes | |
LDPE | |
380 x 510 mm |
De 400 ml a 3,5 l | |
Stomacher 3500 | |
250 (sobres de 50) |