Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona
Utilice estos tubos para aplicaciones biofarmacéuticas. Los tubos de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ son inertes desde el punto de vista biológico y no inhiben el cultivo celular. Mantiene su flexibilidad hasta alcanzar los – 50 °C y el rendimiento químico, mecánico y eléctrico hasta alcanzar los + 200 °C.
59.85€ - 171.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubing |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Flexibility | Los tubos |
MaxOperatingTempMetric | 200 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11741706
|
Saint Gobain Life Sciences
760110 |
1,5 mm | 3 mm | 50 m |
59.85€
50 metros |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15640191
|
Saint Gobain Life Sciences
760230 |
3 mm | 6 mm | 10 m |
139.00€
50 metros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10256454
|
Saint Gobain Life Sciences
760160 |
2 mm | 4 mm | 50 m |
77.85€
50 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11791706
|
Saint Gobain Life Sciences
760420 |
5 mm | 8 mm | 10 m |
86.40€
25 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15650191
|
Saint Gobain Life Sciences
760440 |
5 mm | 10 mm | 10 m |
142.00€
25 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11701716
|
Saint Gobain Life Sciences
760510 |
6 mm | 10 mm | 25 m |
141.00€
25 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13190793
|
Saint Gobain Life Sciences
760570 |
7 mm | 10 mm | 10 m |
103.00€
25 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13130803
|
Saint Gobain Life Sciences
760650 |
8 mm | 12 mm | 25 m |
171.00€
25 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Se ajusta a los requisitos de la Farmacopea Europea para el elastómero de silicona en tapones y tubos, a las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y a la norma ISO 10993 sobre biocompatibilidad (toxicidad sistémica, irritación, sensibilización, citotoxicidad, hemocompatibilidad y prueba de Ames)
- Se ajusta a las listas positivas de la FDA y la BfR, así como a las pruebas de calidad alimentaria de las directivas de la CE
- Estos tubos presentan el marcado CE y son dispositivos médicos no invasivos
- Pueden mantener el contacto durante un máximo de 29 días
- Silicona curada con peróxido
- Neutralidad biológica
- FDA/BfR
- Farmacopeas Europea y Estadounidense
- Resistente a temperaturas de - 50 a + 200 °C
Especificaciones
Tubing | |
Estéril | |
Los tubos | |
200 °C |