Learn More
Fisherbrand™ Filtro de jeringa de PVDF estéril
Se utiliza para la filtración de soluciones de proteínas.
116.00€
Especificaciones
Material | PVDF |
---|---|
Material (membrana) | PVDF |
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Para una amplia gama de aplicaciones |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15191499
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm |
116.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15181499
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm |
116.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Alta capacidad de muestreo.
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Hidrófilo por naturaleza
- Ofrece resistencia química media
Especificaciones
PVDF | |
Estéril | |
Polipropileno | |
Filtro de jeringa |
PVDF | |
Para una amplia gama de aplicaciones | |
50/paq. | |
33 mm |