Learn More
Corning™ Asas de inoculación de poliestireno estériles Gosselin™
Fabricadas con poliestireno flexible para una óptima recuperación de un inóculo de un cultivo. Las asas de siembra de poliestireno estériles Gosselin™ ofrecen una solución superior para la transferencia de organismos microscópicos, inóculos o siembras por estría.
Marca:  Corning™ OS10B-02
598.44 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 9.99000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11769515
  • 809.00€ / paquete de 9000
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Asas de siembra de poliestireno (PS)
  • Extremidad esférica o de aguja
  • 1 μl o 10 μl
Especificaciones
Especificaciones
Estériles
195 mm
Azul
BG 150
Poliestireno
10 μl
Asa de inoculación