Learn More
Microspec™ Asas de siembra de plástico estériles (volumen: 10 μl), EcoPack
Recupera un inóculo del cultivo de microorganismos.
33.40€ - 520.00€
Especificaciones
Volumen 10 μl
Color Azul
Longitud del mango (imperial) 7,87 in
Longitud del mango (métrico) 200 mm
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15702115
Ver documentos Detalles de la promoción
Microspec™
A4G
50 bolsitas de 20 Sobre Microseal Irradiados con gamma
56.10€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15792105
Ver documentos Detalles de la promoción
Microspec™
A4
50 bolsas de 20 Sobre Microseal Fabricación aséptica
33.40€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15782105
Ver documentos Detalles de la promoción
Microspec™
A1G
800 bolsitas de 20 Sobre Microseal Estéril Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15772105
Ver documentos Detalles de la promoción
Microspec™
A1
16000 Vial de plástico No estéril Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Hecho de poliestireno de alto impacto.
  • Longitud completa para evitar la contaminación.
  • Desechables
  • Estéril, fabricación aséptica.
  • Rigidez media
  • Asas de cultivo (longitud: 200 mm)
  • Bordes lisos para evitar rasgar y mellar el agar
  • Volumen: 10 μL
  • Color: Azul
Especificaciones
Especificaciones
10 μl
Azul
7,87 in
200 mm