Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta estériles para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™
Aumente el rendimiento mediante la rectitud superior de las puntas y un %CV bajo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para los sistemas de manipulación de líquidos Beckman™.
870.00€ - 1320.00€
Especificaciones
Esterilidad | Estéril |
---|---|
Formato | Gradilla |
Para utilizar con (equipo) | Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Formato | Envase | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Formato | Envase | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11721263
|
Thermo Scientific™
918-011 |
20 μl | Gradilla | 96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja | Sterile & PCR Ready |
1310.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11701263
|
Thermo Scientific™
918-251 |
20 μl | Gradilla | 96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja | Sterile |
870.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11761263
|
Thermo Scientific™
919-011 |
130 μl | Gradilla | 96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja | Sterile & PCR Ready |
1320.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11731263
|
Thermo Scientific™
919-251 |
250 μl | Gradilla | 96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja | Sterile |
870.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Increase pipetting performance with Thermo ScientificTM Sterile Pipette Tips for BeckmanTM Liquid Handling Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. These automation tips provide accurate and precise performance due to superior tip straightness and a low coefficient of variation. The pipette tips are validated on the actual workstations for which they are created.
Características:- Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Estéril | |
Gradilla | |
Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ |