Learn More
Fisherbrand™ Pipetas de transferencia graduadas estériles
Fabricado de polietileno de doble densidad.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Transparente
- Contiene graduaciones
- Estéril
Specifications
PEBD | |
Sí | |
Paquete de 500 | |
50 envases interiores de 10 | |
155 mm |
25 | |
0.5 ml | |
40 μl | |
3 ml | |
Pipeta de transferencia |