Learn More
Fisherbrand™ Pipetas serológicas estándar estériles y desechables
Pipeta de poliestireno con graduaciones negativas en todos los tamaños
Marca:  Fisherbrand™
120.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21936" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.91600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11879660
  • 182.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Pipetas de poliestireno con graduaciones negativas en todos los tamaños. Certificación ASTM E934, conformidad con ASTM E1380. Las pipetas serológicas estándar estériles y desechables Fisherbrand™ incluyen una punta estándar.
  • Graduaciones ascendentes y descendentes en todos los tamaños excepto en los de 1 y 2 ml
  • Pipetas estériles y no humectantes
  • Ofrecen una tolerancia de ± 2 % en el volumen completo y tienen un extremo de boca «insertable»
  • Sin banda de ampliación
  • Embalaje exterior reciclable
  • Empaquetados a granel
  • Cada lote de pipeta se prueba en cuanto a esterilidad, exactitud y nivel de endotoxinas
Certifications
Certificadas como apirógenas con un nivel de endotoxinas inferior a 0.5 EU/ml conforme a USP XXII Prueba de endotoxinas bacterianas (85); sin ADNasa ni ARNasa; sin BSE/TSE
Compliance
Diseñadas según ASTM™ E 934; conformes con la norma ASTM E 1380 para la codificación de colores. Calibradas para administración/soplado
Especificaciones
Especificaciones
De administración/soplado
Poliestireno
0,4 ml
Estándar
A granel
1 ml
ASTM E934, ASTM E1380; sin ADNasa/ARNasa; sin EEB/EET
Estéril
0,01 mL
1000/caja., 50/paq., 20 paq./caja
±0,02 ml
Amarillo
Pipeta serológica