Learn More
Merck Unidades de filtro de vacío desechables estériles Steriflip™
Rendimiento y comodidad, todo en uno. Las unidades de filtración en vacío desechables estériles Merck Millipore™ Steriflip™ utilizan el vacío para recoger el filtrado.
Marca: Merck SE1M003M00
272.42 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.36800kg
Descripción
Rendimiento y comodidad, todo en uno. Las unidades de filtración en vacío desechables estériles Steriflip™ utilizan el vacío para recoger el filtrado.
Descripción generalLa unidad de filtro Steriflip está diseñada para funcionar con tubos de centrífuga estándar de 50 ml, lo que elimina la transferencia de muestras. Para filtrar, solo tiene que conectar la unidad a un tubo de centrífuga de 50 ml con la muestra, voltear y aplicar el vacío. Al finalizar, el filtrado se recoge en el tubo de centrífuga de 50 ml conectado.
Nuevos tamaños de poro ideales para aplicaciones de aislamiento celular
Los filtros Steriflip Nylon Net ya están disponibles en tamaños de poro de 40, 60 y 100 µm, lo que los convierte en ideales para aplicaciones de células madre, cardiomiocitos, neurología y tejidos esqueléticos. La opción de sistema cerrado asistido por vacío garantiza la esterilidad de las muestras, al tiempo que permite una separación más rápida de grandes volúmenes de material celular y una recuperación mejorada.
La unidad de filtro Steriflip™ elimina el vertido desordenado durante la transferencia de muestras. Conecte directamente la unidad a un tubo de centrífuga de 50 ml con la muestra, voltee y aplique el vacío. El filtrado se recoge en el tubo de centrífuga de 50 ml conectado. Steriflip™ los filtros están disponibles en diferentes tamaños de poro que son ideales para el aislamiento celular. Estos incluyen filtros de red de nailon en tamaños de poro de 40, 60 y 100 µm, que son ideales para aplicaciones de células madre, cardiomiocitos, neurología y tejidos esqueléticos. El sistema cerrado asistido por vacío garantiza la esterilidad de las muestras, al tiempo que permite una separación más rápida de grandes volúmenes de material celular y una recuperación mejorada.
Características y ventajas
- Elimina la transferencia de muestras desordenada mediante un sencillo sistema cerrado y asistido por vacío
- Aísle las células de los residuos celulares utilizando cualquiera de los filtros de red de nailon con diferentes tamaños de poro
- Ideal para esterilizar pequeños lotes de medios de cultivo
- Se conecta a cualquier tubo de centrífuga de 50 ml estándar, lo que elimina el empleo de materiales innecesarios, ahorra tiempo y reduce el riesgo de derrames
Aplicaciones: Esterilización de soluciones acuosas (hasta 50 ml), filtración estéril de pequeños lotes de medios de cultivo, filtración estéril de tampones con proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas, aislamiento celular
Información de órdenes
Diámetro de rosca: 40 mm
Especificaciones
Transparente | |
Sí | |
PVDF | |
Estériles | |
Aclarado con bajo nivel de unión de proteínas de soluciones acuosas | |
Paquete de 25 | |
50 mL | |
5,43 in | |
4 cm |
Rosca de doble hélice con puerto de vacío | |
Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS)/polipropileno | |
0,45 μm | |
7 cm2 | |
25Pack | |
Unidad de filtro Steriflip-HV | |
1000 mL | |
13,8 cm | |
6,4 cm |