Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsas de cierre de sellado térmico SteriBags™
Fabricadas con papel Kraft MG blanqueado y resistente a la humedad de gran calidad. Las bolsas con cierre de sellado térmico Synergy Healthcare™ SteriBags™ presentan un doble pliegue para aumentar la resistencia.
147.00€ - 220.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sterilization Pouch |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en autoclaves previos al vacío de carga porosa y en esterilizadores gamma |
Material | Kraft Paper |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15651944
|
Synergy Healthcare™
DHS |
250 x 140mm |
168.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15621954
|
Synergy Healthcare™
T35HS |
609 x 380mm |
220.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15671944
|
Synergy Healthcare™
HHS |
380 x 180 mm |
147.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Conforme a BS 6257
- Fondo plegado doble para integridad adicional
- Abertura a lo largo de todo el ancho
- Para su uso en autoclaves y esterilizadores gamma
Especificaciones
Sterilization Pouch | |
Blanco | |
Kraft Paper |
Esterilizable en autoclave | |
Para su uso en autoclaves previos al vacío de carga porosa y en esterilizadores gamma |