Learn More
Cole-Parmer™ Filtro de acetato de celulosa para jeringas
El filtro de jeringa de acetato de celulosa Cole-Parmer™ utiliza una carcasa diseñada específicamente para minimizar el holdup de las muestras y maximizar la recuperación.
Marca: Cole-Parmer™ 81054-38
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Filtros de aceetato de celulosa con membranas hidrófilas de baja adherencia.
- Adecuado para soluciones acuosas de proteínas.
- Libre de nitratos y adecuado para filtración de aguas subterráneas.
Especificaciones
Acetato de celulosa | |
No estéril | |
Carcasa: Acrílico | |
Máx.: 75 psi | |
25 mm |
0,8 μm | |
Adecuado para soluciones acuosas de proteínas y filtración de aguas subterráneas | |
Paquete de 50 | |
Filtro de jeringa |