Learn More
StepOne™ Sistema de PCR en tiempo real StepOne™, sobremesa
El sistema de PCR en tiempo real StepOne™ es un instrumento de PCR en tiempo real de bajo rendimiento de 48 pocillos, perfecto tanto para usuarios principiantes como experimentados.
Marca: StepOne™ 4376374
Detalles adicionales : Peso : 68.88000kg
Includes: Ordenador de sobremesa
Descripción
El sistema de PCR en tiempo real StepOne™ se puede configurar en una amplia variedad de configuraciones y se suministra listo para su uso fuera de la caja con un software intuitivo de análisis de datos y control de instrumentos. Al utilizar un registro óptico de 3 colores basado en LED, el sistema de PCR en tiempo real StepOne™ se ha diseñado para ofrecer resultados de PCR en tiempo real cuantitativos y precisos para una gran variedad de aplicaciones de investigación genómica. Incluye un ordenador con torre.
Entre las características del sistema de PCR en tiempo real StepOne™ se incluyen:- Software e instrumental avanzados para la realización de una amplia variedad de ensayos de genómica.
- Sistema de registro sensible de LED óptico de 3 colores
- Software intuitivo y sólido perfecto tanto para usuarios principiantes como avanzados
- Configuración y uso del instrumento sencillos y flexibles
El software StepOne™, incluido con el sistema de PCR en tiempo real StepOne™, se ejecuta en los sistemas operativos Windows™ XP, Windows Vista™ y Windows™ 7, y proporciona funciones de control de instrumentos, recopilación de datos y análisis de datos. Esta última versión incluye funciones para recopilar datos de curva de fusión para aplicaciones de fusión de alta resolución (HRM) y la opción de exportar datos en formato RDLM (lenguaje de marcado de datos de PCR en tiempo real) para ofrecer compatibilidad con las directrices MIQE.
Preparación de ensayos rápida y sencilla:
Este sobresaliente y sencillo sistema de PCR en tiempo real se ha diseñado con una pantalla táctil LCD y una interfaz fácil de usar que ofrece la potencia de los estudios genéticos a los investigadores principiantes en PCR en tiempo real. El software intuitivo y los asistentes de protocolos ayudan a guiar a los nuevos usuarios en sus experimentos de PCR en tiempo real. El sistema de PCR en tiempo real StepOne™ también incluye una configuración de inicio rápido para que pueda iniciar un procesamiento inmediatamente e introducir la información de la placa más tarde.
Lectura de fluorescencia de 3 colores basada en LED sensible:
El sistema de PCR en tiempo real StepOne™ utiliza un sistema óptico basado en LED de larga duración que puede registrar la fluorescencia de tintes FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™ y ROX™. Este sistema rentable de 3 colores y 48 pocillos ofrece resultados de PCR en tiempo real precisos y cuantitativos y guarda los datos procedentes de todos los filtros de cada procesamiento sin depender de un ordenador o de la configuración de la placa. Puede discriminar entre 2 poblaciones de 5000 y 10 000 copias de plantilla y un ensayo TaqMan™ con un 99,7 % de confianza.
Compatible con numerosas técnicas de análisis genómico:
Lleve a cabo una gran variedad de técnicas de investigación de análisis genéticos estándar y exigentes en un instrumento con el sistema de PCR en tiempo real y software fácil de usar StepOne™. El sistema StepOne™ es compatible con numerosas aplicaciones de PCR en tiempo real, entre las que se incluyen:
- Identificación de genotipos de SNP
- Análisis de expresiones génicas
- Expresión de microARN
- Análisis de translocación
- Detección de genes
- Análisis de la carga viral
- Curva estándar (cuantificación absoluta)
- Curva estándar relativa
- CT comparativa (ΔΔCt) (cuantificación relativa)
- Identificación de genotipos y presencia/ausencia
- Análisis de la curva de fusión
- Fusión de alta resolución (software adicional necesario)
Opciones versátiles de configuración del instrumento:
El tamaño ultracompacto de un sistema StepOnePlus™ se puede instalar en varias configuraciones distintas, lo que proporciona una flexibilidad y comodidad inigualables que se adapta a cualquier laboratorio. El sistema de PCR en tiempo real StepOne™ se puede utilizar desde un PC, con un PC conectado a una red de área local (LAN) o como instrumento independiente (sin PC). El sistema de PCR en tiempo real StepOne™ se calibra en la fábrica para ofrecer exactitud óptica y térmica lo que permite obtener de forma sencilla resultados de PCR en tiempo real sobresalientes nada más empezar a utilizarlo.
Monitorización de datos en tiempo real, difusión y almacenamiento:
El sistema mide la amplificación conforme se produce, lo que permite supervisar el progreso de su experimento ciclo a ciclo, ya sea en la máquina o de forma remota. Los datos se almacenan en el propio instrumento y se pueden ver y almacenar automáticamente mediante acceso remoto o transferirse a través de correo electrónico o una unidad flash USB. Los datos también se pueden exportar cómodamente como archivos PowerPoint™, Excel™ y de imágenes gráficas.
Capacidades de expresión génica ampliadas:
El avanzado software suministrado con el sistema de PCR en tiempo real StepOne™ incluye ahora el potente paquete de estudios de expresión génica. Este paquete de software le permite una mayor flexibilidad y precisión en sus ensayos de expresión génica mediante:
- Análisis de un número ilimitado de placas en un estudio
- Clasificación de datos por grupo de repeticiones biológicas o técnicas
- Uso de varios controles endógenos
- Corrección de la eficacia del ensayo
Capacidad de fusión de alta resolución avanzada:
Ahora con el software High Resolution Melt v3.0 podrá realizar un análisis de variación de secuencia después de la PCR con el sistema de PCR en tiempo real StepOne™. Este software, de venta por separado, simplifica la configuración al mantener los ajustes específicos de ensayo y acepta información de diseño de placa pegada directamente desde Excel. El software HRM v3.0 también tiene un algoritmo de agrupación mejorado para una mayor sensibilidad y precisión, y la capacidad para realizar análisis separados de varios ensayos que se procesan en una sola placa.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
0,25 °C (de 35 a 95 °C) de temperatura de visualización | |
Rango dinámico lineal mayor que 9 unidades log (detección) | |
0,25 °C (de 35 a 95 °C) de temperatura de visualización/punto de ajuste | |
51,2cm | |
De 4 a 100 °C | |
Tiempo de barrido: <2 h/ciclo (modo estándar), <40 min/ciclo (modo rápido) | |
Modo rápido: ±2,2 °C/s, modo estándar: ± 1,6 °C/s | |
Multiplexado | |
1 instrumento | |
24 kg (52 lb.) |
1 copia | |
Ordenador de sobremesa | |
120 V | |
42,7cm | |
Identificación de genotipos y perfiles genómicos, PCR en tiempo real (qPCR), perfiles de expresión génica por PCR en tiempo real | |
4,6 °C/s | |
10 a 30 μl (experimentos de curva estándar: se validan 40 μl en modo estándar) | |
3 filtros de emisión, LED, fotodiodo | |
FAM™, JOE™, ROX™, SYBR™ Green I, VIC™ | |
Tubos de 0,1 ml, placa de 48 pocillos |