Learn More
Gibco™ SFM hESC StemPro™
SFM hESC StemPro™
Marca: Gibco™ A1000701
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
Desarrollado para cultivar células madre pluripotentes inducidas por humanos y embriones humanosStemPro™ hESC SFM es un medio sin suero ni células alimentadoras (SFM) definido por completo y formulado en especial para el crecimiento y la expansión de células madre embrionarias humanas (hESCs) y células madre pluripotentes inducidas por humanos (iPSC). El SFM StemPro™ hESC ha pasado pruebas exhaustivas y se ha demostrado que mantiene la pluripotencia en una lista cada vez mayor de líneas de hESC, incluidas BG01, BG02, BG03, H1, H9 y BG01V. Además, el SFM StemPro™ hESC se ha usado para ampliar la producción de hESCs a más de 1 x 1010 células. Se ha demostrado que el SFM StemPro™ hESC ayuda al crecimiento de hESC y iPSC para > 50 pasajes sin signos de anomalías cariotípicas y que mantiene la capacidad de las hESC de diferenciarse en los tres linajes de líneas de gérmenes.
Componentes del SFM StemPro™ hESC:
Suplemento StemPro™ hESC
Medio DMEM⁄F-12 con GlutaMAX™
Seroalbúmina (BSA) al 25 %
Componentes adicionales necesarios para completar el medio (se deben adquirir por separado):
FGF básico (longitud completa) REC HU (n.° de cat. PHG0261)
2-mercaptoetanol (n.° de cat. 21985-023)
Aplicaciones:
formulado para el crecimiento y la expansión de las células madre embrionarias y células madre pluripotentes inducidas humanas.
Especificaciones
• Suplemento StemPro™ hESC, almacenar entre – 5 y – 20 °C y proteger de la luz • DMEM/F-12 con medio GlutaMAX, almacenar entre 2 y 8 °C y proteger de la luz • Albúmina sérica bovina (BSA) al 25 %, almacenar entre 2 y 8 °C y proteger de la luz |
|
Sin suero | |
Líquido | |
Sin suero | |
Buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820 e ISO 13485 | |
Suplemento, hielo seco, basal, ambiente, BSA, ambiente |
Células madre embrionarias (ESC) | |
Células madre sin células alimentadoras (humanas, iPS: pluripotentes inducidas, embrionarias) | |
Medios para células madre | |
GlutaMAX, Rojo de fenol | |
StemPro™ | |
Humano |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.