Learn More
Gibco™ Herramienta de pase de células madre desechables StemPro™ EZPassage™
Novedoso dispositivo de pase de células madre embrionarias humanas que hace que el pase manual de colonias de células madre sea más rápido y reproducible.
Marca: Gibco™ 23181010
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
Descripción
- Fabricado con un material exclusivo, seguro para el cultivo celular e inerte que permite cortar colonias de células madre embrionarias que crecen en células alimentadoras u otros sustratos en piezas uniformes para un pase óptimo.
- Supera a los métodos de paso manual y enzimático existentes en velocidad, uniformidad de colonias de pase y fiabilidad.
- Pase manual de colonias de células madre en una fracción de tiempo en comparación con las técnicas estándar.
- Cortar las colonias de células madre en trozos de tamaño uniforme, favoreciendo que el pase de las células madre sea más reproducible.
- Controlar el tamaño para un mejor pase o para crear cuerpos embrioides.
- Las herramientas de pase seguras para cultivo celular están listas para su uso y envasadas individualmente en fundas irradiadas con rayos gamma.
- Un solo uso.
- No esterilice (alcohol o autoclave)
Especificaciones
Proprietary, Cell Culture-Safe, Inert Material | |
Manual Passaging Stem Cell Colonies | |
Herramienta de paso de células madre | |
EZPassage™, StemPro™ |
Sterile | |
Single-use | |
Células madre |