Learn More
Gibco™ SFM StemPro™-34 (1X)
Un medio de cultivo sin suero formulado específicamente para apoyar el desarrollo de células hematopoyéticas humanas en cultivo.
Marca: Gibco™ 10639011
410.23 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21797" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Un medio de cultivo sin suero formulado específicamente para apoyar el desarrollo de células hematopoyéticas humanas en cultivo.
- Esto incluye las HSC y las células progenitoras aisladas a partir de médula ósea, sangre del cordón umbilical y sangre periférica.
- El SFM StemPro-34 es un medio de cultivo celular flexible que se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones.
Especificaciones
• 500 ml de medio sin suero StemPro™-34- (almacenar de 2 °C a 8 °C en la oscuridad) • 13 ml de suplemento de nutriente StemPro™-34 (almacenar de – 5 °C a – 20 °C en la oscuridad) Almacenar el medio completo de 2 °C a 8 °C en la oscuridad. |
|
Sin suero | |
Líquido | |
Sin suero | |
Sin glutamina | |
Embalaje sostenible | |
Humano |
Célula madre hematopoyética, célula hematopoyética, médula ósea | |
Suspensión estacionaria | |
Medio libre de suero (SFM) de células madre | |
Rojo de fenol | |
≤10 EU/ml | |
StemPro™ |
Diseñado para aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y de tejido ex vivo. PRECAUCIÓN: Cuando se utiliza como dispositivo médico, la ley federal restringe su venta a los médicos o por orden de estos.