Learn More
asecos™ Recipiente para transporte plancha de acero recubrimiento galvanizado y plastificado amarillo
Homologación de la UN para el transporte de sustancias líquidas de los grupos de embalaje I, II y III
76.32€ - 101.23€
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17886326
|
asecos™
36472 |
2 kg |
76.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17846386
|
asecos™
36473 |
2.2 kg |
77.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17806406
|
asecos™
36478 |
2.75 kg |
84.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17886386
|
asecos™
36474 |
3.3 kg |
94.87€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17876326
|
asecos™
36479 |
3.8 kg |
101.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido, con tapa de rosca de aluminio, válvula de ventilación, junta de NBR y anillo protector de plástico
- homologado para los grupos de embalaje I, II y III
Especificaciones
Amarillo | |
Acero |