Learn More
asecos™ Bidón de seguridad plancha de acero recubrimiento galvanizado y plastificado
Distribución y dosificación seguras de líquidos inflamables
113.42€ - 153.70€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17806466
|
asecos™
36475 |
5 L | 169.00 mm |
113.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17806356
|
asecos™
36476 |
10 L | 241.00 mm |
116.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17526646
|
asecos™
36482 |
10 L | 280.00 mm |
137.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17836416
|
asecos™
36477 |
20 L | 271.00 mm |
120.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17866326
|
asecos™
36483 |
20 L | 470.00 mm |
153.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido
- con grifo de dosificación fina de acero inoxidable (1.4301)
- incl. ventilación, junta de NBR, apagallamas integrado y anillo protector de plástico
Especificaciones
Amarillo | |
Acero |