Learn More
Fisherbrand™ Pinzas de crisol de acero sin arco
Obtenga los máximos resultados con pinzas de laboratorio en reacciones químicas a altas temperaturas. Fabricadas con acero inoxidable duradero, estas pinzas rectas de acero inoxidable Clifton™ garantizan un control preciso para agarrar, elevar, girar y transferir materiales resistentes al calor y de otro tipo en un entorno de laboratorio.
6.50€ - 8.60€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11593492
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
6.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11503502
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
8.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Pinza recta de laboratorio
- Acabado brillante y no magnético de acero inoxidable 304 (18-8)
- Diseñada para ofrecer una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión; ideal para las rutinas diarias de laboratorio
- Consumibles metálicos de laboratorio
- Se fabrica con acero inoxidable 304 resistente a la corrosión
- Ofrece una resistencia a la corrosión que evita la contaminación del producto
Especificaciones
Acero | |
Pinzas de crisol | |
1 unidad |