Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Hi GC
Control negativo de ARNip Stealth RNAi™ con contenido alto de GC
Marca: Invitrogen™ 12935400
221.34 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Descripción
Los controles negativos ARNip Stealth RNAi™ constituyen un método excelente para medir el efecto de su dúplex de ARNip experimental Stealth RNAi™ con respecto al fondo. Estos controles: –Diseñado en tres niveles de contenido de GC (bajo, medio, alto) con tres secuencias disponibles por nivel para que los investigadores puedan comparar el contenido de GC con su ARNip Stealth RNAi™ experimental –No homólogo a nada en transcriptoma de vertebrados –El juego Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Kit está probado para no inducir una respuesta de estrés y contiene los tres controles (contenido bajo, medio, alto de GC sin incluir secuencias n.º 2 y n.º 3) y cada uno también está disponible por separado. Obtenga los controles negativos ideales para su experimento de RNAi para que pueda evaluar sus resultados con precisión.Especificaciones
Suministrado a 250 µl a 20 µM. Almacenar a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. | |
ARNip | |
no conjugado | |
ARNip |
Control negativo | |
Transfección, ARNi | |
ARNip Stealth RNAi™ | |
250 μl |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.