Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Hi GC Duplex #3
Control negativo de ARNip de contenido alto de GC dúplex n.° 3 Stealth ARNi™
Marca:  Invitrogen™ 12935115
Detalles adicionales : Peso : 0.10500kg
Código de producto. 10124563
  • 357.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los controles negativos ARNip Stealth RNAi™ constituyen un método excelente para medir el efecto de su dúplex de ARNip experimental Stealth RNAi™ con respecto al fondo. Estos controles:
  • Están diseñados con tres niveles de contenido de GC (bajo, medio y alto) y con tres secuencias disponibles para cada nivel, de modo que los investigadores pueden igualar el contenido de GC con su ARNip experimental Stealth RNAi™.
  • No son homólogos a ningún elemento del transcriptoma de vertebrados.
  • ARNip Stealth RNAi™ probado para no inducir una respuesta de estrés
    El kit de control negativo de ARNip Stealth RNAi contiene los tres controles (contenido bajo, medio y alto de GC, sin incluir las secuencias n.º 2 y n.º 3), cada uno de los cuales está también disponible por separado. Obtenga los controles negativos ideales para su experimento de RNAi para que pueda evaluar sus resultados con precisión.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Este control individual se suministra en 250 µl a 20 µM.  Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los productos durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
    ARNip
    no conjugado
    ARNip
    Hielo seco
    Control negativo
    Transfección, ARNi
    ARNip Stealth RNAi™
    250 μl