Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA GFP Reporter Control
Control de indicador GFP de ARNip Stealth RNAi™
Marca: Invitrogen™ 12935145
Detalles adicionales : Peso : 0.10500kg
Descripción
Los controles de detección ARNip Stealth RNAi™ son idóneos para ayudarle a optimizar sus condiciones de transfección en cualquier línea celular de vertebrados en experimentos de interferencia de ARN (RNAi). Estos controles: –Se han diseñado para reducir eficazmente el objetivo previsto: no son homólogos a ningún elemento del transcriptoma de vertebradosEspecificaciones
Este dúplex de control individual se suministra como 250 µl a 20 µM e incluye un tampón de dilución de recocido de ARN/ de 1 ml. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los productos durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. | |
ARNip | |
250 μl de control de indicador GFP de ARNip Stealth RNAi GFP (@ 20 μM en tampón de recocido/dilución de ARN 1X) | |
ARNip Stealth RNAi™ | |
250 μl | |
GFP (proteína fluorescente verde) |
Control positivo | |
ARNi | |
no conjugado | |
ARNip | |
Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.