Learn More
Fisherbrand™ Anillos Stativ
Con sección recortada para facilitar la extracción del equipo.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.18900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11735626
  • 31.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con anillos recubiertos de caucho
  • La longitud del tubo hasta el centro de la nuez de sujeción es de aproximadamente 60 mm
  • Construido en acero dulce con juntas soldadas
  • Cincado
Especificaciones
Especificaciones
Acero dulce
Anillo Stativ
Cincado, con revestimiento de caucho
75 mm
Sección recortada