Learn More
Mecmesin™ Destornillador de par de torsión estático
Adecuado para la medición de par de torsión estático muy fino.
en la oferta
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11937999
Ver documentos Detalles de la promoción
Mecmesin™
871002
1,5 Nm
en la oferta
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
11957999
Ver documentos Detalles de la promoción
Mecmesin™
871005
6 Nm
en la oferta
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Una gama de destornilladores de par de torsión de baja capacidad y gran precisión para aplicaciones manuales.
  • Equipado con llave hexagonal de 6,35 mm (1/4 in) (o 3 mm de calibre) para el ajuste de adaptadores.
  • Precisión de ±0,5 % de la escala completa