Learn More
Koettermann™ Mesa individual estándar, bastidor en C, 1200 x 750 x 750 mm
La mesa individual estándar Koettermann™, bastidor en C, 1200 x 750 x 750 mm es una mesa independiente con una encimera duradera y patas tipo C.
Marca:  Koettermann™ 505-00062
Detalles adicionales : Peso : 45.35000kg
Código de producto. 15548555
  • 1484.69€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mesa con patas tipo C
  • Encimera Trespa Toplab Plus
Especificaciones
Especificaciones
Encimera Trespa Toplab Plus
750 mm
1200 mm
Mesa
750 mm
Patas tipo C