Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 600 x 630 x 350 mm
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 600 x 630 x 350 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
Marca: Koettermann™ 307-00188
Detalles adicionales : Peso : 17.00000kg
Descripción
- Armario montado en pared
- Parte delantera abierta
- Un estante
- Paneles laterales
Especificaciones
350 x 600 x 630 mm | |
Parte delantera abierta/sin puertas | |
No |
Armario montado en pared | |
1 | |
Ninguno |