Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 450 x 780 x 366 mm
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 450 x 780 x 366 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
Marca: Koettermann™ 307-00183
Detalles adicionales : Peso : 21.80000kg
Descripción
- Armario montado en pared
- Una puerta con bisagras a la izquierda
- Un estante
- Paneles laterales
Especificaciones
366 x 450 x 630 mm | |
Con bisagras hacia la izquierda | |
No |
Armario montado en pared | |
1 | |
1 |