Learn More
Koettermann™ Armario bajo estándar con ruedas 600 x 740 x 516 mm
Armario bajo estándar con ruedas 600 x 740 x 516 mm Koettermann™ proporciona un almacenamiento adecuado y se adapta a una variedad de necesidades de laboratorio.
Marca: Koettermann™ 315-00076
Detalles adicionales : Peso : 44.00000kg
Descripción
- Armario móvil
- Cuatro cajones
- Bloqueable
Especificaciones
516 x 600 x 740 mm | |
4 | |
Armario de almacenamiento portátil | |
Sí |