Learn More
Cole-Parmer™ Bloque de refrigeración/calefacción estándar de sobremesa
Click to view available options
Longitud (métrico):
46,4 mm
Descripción
- Enfríe, congele, caliente o mezcle muestras biológicas en su estación de trabajo
- Almacene 5 programas en la memoria para rutinas cronometradas y repetitivas con precisión
- Elija bloques para tubos de centrífuga, placas de ensayo, tubos de PCR y placas de ensayo, entre otros
- LCD de dos líneas que lee las temperaturas reales y de punto de ajuste
- temporizador de cuenta atrás de 30 días con alarma y auto/off
- Registrador de datos integrado y puerto de E/S RS-232 para comunicación bidireccional
- El diseño Peltier de bajo consumo enfría o calienta muestras biológicas de - 10 a 100 °C con control digital C±1°.
- Ideal para una variedad de aplicaciones como el almacenamiento de enzimas o bibliotecas de ADN. Mantenimiento a 14 °C para reacciones de ligación y la incubación o desactivación de reacciones enzimáticas.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Para tubos para centrífuga, placas de ensayo, placas y tubos para PCR |
Material | Aluminio |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +100 °C |
Tipo | Incubadora refrigerada |
Incluye | Módulo de enfriador/calefactor, cable de alimentación, manual de instrucciones y una fuente de alimentación de VDC 12 |
Estabilidad de la temperatura | ± 1 °C |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 46,4 x 42,8 x 37,4 mm |
Longitud (métrico) | 46,4 mm |
Anchura (métrico) | 42,8 mm |
Altura (métrico) | 37,4 mm |