Learn More
Fisherbrand™ Pies para andamiaje
Proporcionan una base estable para andamiaje de laboratorio. Los pies para andamiaje Fisherbrand™ están equipados con orificios para atornillar los pies a la mesa de trabajo, al suelo o a la pared.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Llave Allen proporcionada
- Fijaciones de tornillo de cabeza hueca para varillas o tubos de 13 mm de diámetro
- Fabricado en acero inoxidable o aluminio
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Pie de soporte |