Learn More
Alambre de acero inoxidable, 0,25 mm de diámetro, recocido, tipo 304, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 043300.CC
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11389438
  • en la oferta / 500 cm
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Stainless Steel Wire are suitable for making Kitchenware, Basket, cable Trays and Trolleys with electro-polishing as the final process . Clean, de-greased & Defect free surface results in very lustrous appearance when electro polished.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Stainless Steel wire, Type 304
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
500 cm
Odorless
0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft
MFCD00148499
Insoluble in water.
Alambre, templado: suave
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos