Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas pequeñas de acero inoxidable
Recomendadas para microelectrónica y montaje de precisión
Marca: Cole-Parmer™ 07287-09
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Recomendados para microelectrónica y montaje de precisión
- Puntos acabados a mano para precisión y una excelente dureza de la punta
- El acabado antirreflejos reduce la fatiga ocular
- Antimagnético y resistente a ácidos
Especificaciones
Curvados | |
4,25 in | |
10,8 cm | |
Pinzas pequeñas | |
Recto |
Unidad | |
Acero inoxidable | |
Pinzas pequeñas | |
Unidad |