Learn More
JP Selecta™ Soporte en trípode de acero inoxidable
Las varillas de soporte de trípode JP Selecta™ son adecuadas para uso de laboratorio para apoyar el trípode.
40.55€ - 75.26€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de producto | Varilla de soporte de trípode |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12012365
|
JP Selecta™
6022710 |
10 mm | 600 mm | 1,8 kg |
66.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12022305
|
JP Selecta™
6002278 |
8 mm | 500 mm | 1,4 kg |
40.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12022365
|
JP Selecta™
6022712 |
12 mm | 700 mm | 2,5 kg |
75.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Varilla de soporte de trípode | |
1 unidad |