Learn More
asecos™ Recipiente para transporte acero inoxidable
Homologación de la UN para el transporte de sustancias líquidas de los grupos de embalaje I, II y III
172.78€ - 232.14€
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17806556
|
asecos™
40087 |
2 kg |
172.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17816556
|
asecos™
40088 |
2.2 kg |
184.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17836476
|
asecos™
36480 |
2.75 kg |
190.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17856386
|
asecos™
40089 |
3.3 kg |
201.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17886366
|
asecos™
36481 |
3.8 kg |
232.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido, con tapa de rosca de aluminio, válvula de ventilación, junta de NBR y anillo protector de plástico
- homologado para los grupos de embalaje I, II y III
Especificaciones
Gray | |
Acero inoxidable |