Learn More
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 50 mm de altura, tamaños de poro superiores a 10 mm, ISO 3310/1
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 50mm and diameter of 200mm. Available in a wide range of pore sizes larger than 10mm.
139.00€ - 180.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Cantidad 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 24
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
10620452
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
106 mm
180.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10620282
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
125 mm
180.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10790273
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
56 mm
180.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10573722
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
50 mm
180.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10790083
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
53 mm
180.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10750663
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
71 mm
180.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10380522
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
26,5mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10609921
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
28 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10064951
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
31,5mm
139.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10074951
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
35,5mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10428541
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
37,5mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10780083
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
45 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10084951
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
40 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
10289111
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
11,2mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
10639911
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
13,2mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
10649911
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
14 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
10670272
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
63 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
10721813
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
16 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
10731813
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
18 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
10277652
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
12,5mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
10741813
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
19 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11750775
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
20 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
10575832
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
22,4mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
10084901
View Documents Promotion Details
Fisherbrand™
25 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
  • Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura: 50 mm
  • ISO 3310/1
Specifications
Specifications
200mm
Acero inoxidable
1 unidad
Certificado de conformidad con ISO 3310/1 o NFX 11-504
Acero inoxidable
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Tamiz de pruebas
50 mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications