Learn More
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 25 mm de altura, tamaños de poro superiores a 10 mm, ISO 3310/1
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25mm and diameter of 200mm. Available in a wide range of pore sizes greater than 10mm.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10799402
  • 173.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura: 25 mm
  • ISO 3310/1
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1 unidad
Tamiz de pruebas
Agitador AS 200
25 mm
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
200mm
13,2mm
ISO 3310/1. Serie principal R’10 conforme a DIN 323.
Con certificado de conformidad