Learn More
RETSCH Tamiz de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 25 mm de altura, tamaños de poro de micrómetros, ISO 3310/1
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25mm and diameter of 200mm. Available in a wide range of micrometer pore sizes.
Marca: RETSCH 60.122.000020
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
- Diámetro: 200 mm
- Altura: 25 mm
- ISO 3310/1
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Agitador AS 200 | |
25 mm |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
200mm | |
20 μm | |
ISO 3310/1 | |
Con certificado de conformidad |