Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
Marca:  RETSCH 60.106.002500
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10074771
  • 109.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1 unidad
Tamiz de pruebas
Agitador AS 200
40 mm
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
100mm
2,5mm
ISO 3310/1
Con certificado de conformidad