Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
For use with Vibratory Sieve Shaker AS 200 control
Marca:  RETSCH 60.106.000800
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10739122
  • 109.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • ISO 3310/1
  • Disponibles con una amplia variedad de tamaños de poro
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1 unidad
Tamiz de pruebas
Agitador AS 200
40 mm
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
100mm
800 μm
ISO 3310/1
Con certificado de conformidad