Learn More
Swann-Morton™ Bisturís quirúrgicos de acero inoxidable
Para una mayor comodidad, utilícelos en distintos entornos, ya sea en salas, unidades de urgencia o traumatología o incluso sobre el terreno con los médicos de urgencias. Los escalpelos quirúrgicos de acero inoxidable Swann Morton™ se suministran en envases individuales.
18.90€ - 21.65€
Especificaciones
Material de la hoja | Acero inoxidable |
---|---|
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Material del mango | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12397999
|
Swann-Morton™
0502 |
# 10A |
21.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11718353
|
Swann-Morton™
0504 |
N.º 12 |
20.20€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11728353
|
Swann-Morton™
0505 |
N.º 15 |
18.90€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11738353
|
Swann-Morton™
0506 |
N.º 20 |
21.10€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11758353
|
Swann-Morton™
0508 |
N.º 22 |
21.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11748353
|
Swann-Morton™
0507 |
N.º 21 |
20.55€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11778353
|
Swann-Morton™
0511 |
N.º 24 |
19.75€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11768353
|
Swann-Morton™
0510 |
N.º 23 |
21.05€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cuchilla de acero inoxidable
- Asa de poliestireno
- Envasados individualmente
- Estériles
- Desechables
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Sí | |
Estéril | |
Poliestireno |