Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Varillas de soporte de acero inoxidable
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 2154
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Acero inoxidable (18/10) | |
12 mm | |
Sin rosca |
1000 mm | |
Varilla de soporte | |
1 unidad |