Learn More
Merck Accessories for Analytical Filter Holders
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca: Merck XF2004758
64.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.50000kg
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
47 mm de diámetro |
Acero inoxidable | |
Frita de soporte |