Learn More
asecos™ Jarra de almacenamiento de acero inoxidable
Almacenamiento seguro y transporte interno de materiales inflamables líquidos
153.70€ - 193.98€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17856506
|
asecos™
40081 |
1 L |
153.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17856346
|
asecos™
40082 |
2 L |
163.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17826516
|
asecos™
40083 |
5 L |
193.98€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- con tapón de rosca (protección frente a fugas), válvula de alivio de presión, junta de PTFE, apagallamas integrado (extraíble) y anillo protector de plástico
- incluida etiqueta de seguridad multilingüe para identificación de contenido
Especificaciones
Gray | |
Acero inoxidable |