Learn More
Fisherbrand™ Espátula con extremo de cuchara estándar de acero inoxidable 304
Utilice una herramienta para dos trabajos. El combo de cuchara/espátula doble de acero inoxidable Nickel Electro™ mide líquidos y polvos con el extremo de cuchara y divide y separa materiales con el extremo de espátula.
33.10€ - 1445.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Esterilidad Estéril
Cantidad 10 paq.
Capacidad (métrico) 2 mL
Tipo de producto Espátula
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11756597
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
120 mm
33.10€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11864233
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
210 mm
1445.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15977961
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
210 mm
93.15€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El instrumento de uso doble mide líquidos y polvos finos con el extremo de cuchara; divide y separa materiales con el extremo de espátula.
  • Fabricado con acero inoxidable.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
10 paq.
Espátula
Aplicaciones estériles
De -196 °C a +550 °C
Estéril
2 mL
Acabado brillante
20 mm
Acero inoxidable