Learn More
Bochem™ Fórceps de punta afilada de acero inoxidable
Fabricados con acero inoxidable. Los fórceps de punta afilada de acero inoxidable Bochem™ se utilizan en una gran variedad de aplicaciones de laboratorio.
5.95€ - 12.60€
Especificaciones
Estilo de punta | Sharp |
---|---|
N.° por paquete | 1/pack |
Material | Acero inoxidable |
Tipo de producto | Pinzas |
Incluye | Perno de guía |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10458242
|
Bochem™
1130 |
105 mm |
8.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10162601
|
Bochem™
1133 |
145 mm |
12.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10274031
|
Bochem™
1132 |
130 mm |
5.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Con perno de guía
- Punta afilada
- Acero inoxidable
Especificaciones
Sharp | |
Acero inoxidable | |
Perno de guía |
1/pack | |
Pinzas | |
Pinzas |