Learn More
Rogo Sampaic™ Tijeras de acero inoxidable
Excelente para una amplia variedad de aplicaciones de corte en el laboratorio. Las tijeras de acero inoxidable Rogo Sampaic™ tienen un acabado mate atractivo y pulido.
53.37€ - 136.74€
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Para utilizar con (aplicación) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Para utilizar con (aplicación) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11738531
|
Rogo Sampaic™
FMN015 |
Redondo/redondo | anatómico/a/s | 140 mm |
90.68€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11796135
|
Rogo Sampaic™
FMN009 |
Redondo/redondo | disección, diseccionar | 120 mm |
101.23€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11768531
|
Rogo Sampaic™
FMN026 |
Afilada/afilada | Iris | 110 mm |
90.37€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11786135
|
Rogo Sampaic™
FMN028 |
Redondo/redondo | Metzenbaum | 140 mm |
136.74€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11748531
|
Rogo Sampaic™
FMN013 |
Afilado/redondo | anatómico/a/s | 140 mm |
86.13€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11706145
|
Rogo Sampaic™
FMN025 |
Afilada/afilada | Noyes micro | 115 mm |
53.37€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Acero inoxidable quirúrgico
- Disponibles en una gran variedad de estilos: disección, Metzenbaum, Iris o anatómica
Especificaciones
Acero inoxidable |