Learn More
Fisherbrand™ Dippers de muestras de acero inoxidable
Estos separadores de muestreo de acero inoxidable con vasos de lados cónicos son ideales para laboratorios, investigación y otros entornos.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 11528122
  • 92.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Dipper de muestreo de laboratorio, copa de lados cónicos, acero inoxidable espec. 304 18/8 no magnético, acabado brillante
  • Estilo de copa - Cónico
  • Las tazas tienen boquilla de vertido
  • Mango arrasado en la copa para una mayor durabilidad y una construcción sin grietas
  • Vasos sin grietas
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Dipper de muestra
Esterilizable en autoclave
150 mm
Acero inoxidable
0,12 L