Learn More
Buerkle™ Bidones de seguridad de acero inoxidable
Bidones de seguridad para transporte y almacenamiento fabricados en acero inoxidable. Los recipientes poseen una alta resistencia química y una forma compacta.En los bidones con válvula de sobrepresión se produce una compensación de presión a partir de 0,3 bares, aprox.
665.00€ - 1060.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15395087
|
Buerkle™
2601-3005 |
5 l | Tapón de rosca y válvula de descarga de presión |
665.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15574429
|
Buerkle™
2601-3020 |
20 L | Tapón de rosca y válvula de descarga de presión |
990.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16445079
|
Buerkle™
2601-2020 |
20 l | Boquilla de dosificación fina, válvula de alivio de presión, ventilación |
1060.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Bidones de seguridad para transporte y almacenamiento fabricados en acero inoxidable 1.4571 (bidones de 5 y 10 litros) y 1.4301 (bidones de 20 litros).
Protección contra explosiones gracias al protector de llama y a la válvula de sobrepresión. Los recipientes poseen una alta resistencia química y una forma compacta.
En los bidones con válvula de sobrepresión se produce una compensación de presión a partir de 0,3 bares, aprox.
Bidón de seguridad con boquilla dosificadora de cierre automático 20 l: con ventilación separada. Los bidones con tornillo de purga permiten una conducción manual del aire durante el uso o una compensación manual de presión durante el almacenamiento.
- Grosor de pared de 0,8 mm
- Asidero de acero inoxidable macizo
- Rosca de cierre 1 1/2 in.
- Juntas de PTFE
- Con homologación de transporte UN según ADR, RID,IMDG Code, ICAO-TI, GGVSEB, GGVSee
Especificaciones
Stainless Steel |