Learn More
Schneider Gerd™ Espátula con cuchara de análisis correcto de acero inoxidable
Utilice esta espátula para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Las espátulas con cuchara de análisis correcto de acero inoxidable Schneider Gerd™ son ideales para su uso con una amplia gama de compuestos.
11.00€ - 24.00€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo de producto | Espátula con cuchara para análisis |
Material de la hoja | Acero |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10316644
|
Schneider Gerd™
212 |
150 mm |
11.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10001414
|
Schneider Gerd™
214 |
210 mm |
17.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10735735
|
Schneider Gerd™
215 |
250 mm |
24.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Las cucharas recogen y transportan sustancias secas o líquidos
- Las espátulas son ideales para trabajar con polvos, agitación y mezcla
- Perfecto para cantidades mínimas de productos químicos
- Dos formas de los extremos ofrecen una mayor versatilidad
- Los implementos de acero inoxidable pulido se limpian sin esfuerzo y son resistentes a la corrosión
Especificaciones
1 unidad | |
Espátula con cuchara para análisis | |
Acero | |
Acero inoxidable |