Learn More
Fisherbrand™ Bases de soporte de acero inoxidable
Excelente para la sujeción de equipos de sobremesa y material de vidrio. Las bases de soporte de laboratorio rectangulares Fisherbrand™ se fabrican con acero acabado con pintura acrílica azul.
17.60€ - 38.65€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de producto | Base de soporte de retorta |
Color | Azul |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11518102
|
Fisherbrand™
|
160 mm |
17.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11538102
|
Fisherbrand™
|
250 mm |
38.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11548102
|
Fisherbrand™
|
315 mm |
32.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11528102
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
24.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Sin varilla.
- Con orificio de 10 mm.
- Con patas de caucho.
- Orificio con rosca en el centro del lateral corto.
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Base de soporte de retorta | |
Azul |